Imprimer
5-Bromo-D-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918520-1G OR918520-250MG OR918520-500MG
APOSOR918520-1GEA 654 EUR
APOSOR918520-1G APOSOR918520-250MG APOSOR918520-500MG
5-Bromo-D-tryptophan 97%
5-Bromo-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264327
Numéro CAS: 93299-40-2