Imprimer
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR918479-10G OR918479-1G OR918479-5G
APOSOR918479-10GEA 132 EUR
APOSOR918479-10G APOSOR918479-1G APOSOR918479-5G
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
2-Cyano-4-methyl biphenyl
Formule: C₁₄H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411093
Numéro CAS: 64113-85-5