Imprimer
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918474-1G OR918474-5G
APOSOR918474-1GEA 0 EUR
APOSOR918474-1G APOSOR918474-5G
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658470
Numéro CAS: 50413-30-4