2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₁NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12827508 Numéro CAS: 288089-52-1 |