Imprimer
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918384-1G OR918384-250MG
APOSOR918384-1GEA 574 EUR
APOSOR918384-1G APOSOR918384-250MG
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₉H₉NO₂
Poids moléculaire: 163.173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188647
Numéro CAS: 610791-39-4