Imprimer
Methylsuccinic anhydride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918278-100G OR918278-25G
APOSOR918278-100GEA 65.8 EUR
APOSOR918278-100G APOSOR918278-25G
Methylsuccinic anhydride 98%
Methylsuccinic anhydride
Formule: C₅H₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005527
Numéro CAS: 4100-80-5