Imprimer
Thian-3-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918271-1G OR918271-250MG
APOSOR918271-1GEA 57.2 EUR
APOSOR918271-1G APOSOR918271-250MG
Thian-3-one 95%
Thian-3-one
Formule: C₅H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040796
Numéro CAS: 19090-03-0