Imprimer
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyl (4-hydroxybutyl)(methyl)carbamate
OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 94.4 EUR
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09953073
Numéro CAS: 99207-32-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III