Imprimer
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918189-1G OR918189-250MG
APOSOR918189-1GEA 70.1 EUR
APOSOR918189-1G APOSOR918189-250MG
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
4-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847492
Numéro CAS: 105285-21-0