2-Amino-6-chloro-5-nitrotoluene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₇ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09026958 Numéro CAS: 64863-10-1 |