Imprimer
Methyl 2-benzylacrylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917956-1G OR917956-5G
APOSOR917956-1GEA 79.9 EUR
APOSOR917956-1G APOSOR917956-5G
Methyl 2-benzylacrylate 98%
Methyl 2-benzylacrylate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787445
Numéro CAS: 3070-71-1