Imprimer
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR917916-1G OR917916-250MG OR917916-5G
APOSOR917916-1GEA 109 EUR
APOSOR917916-1G APOSOR917916-250MG APOSOR917916-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457442
Numéro CAS: 913191-20-5