Imprimer
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Formule: C₅H₅ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16606120
Numéro CAS: 1227508-94-2