Imprimer
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917824-1G OR917824-250MG
APOSOR917824-1GEA 2070 EUR
APOSOR917824-1G APOSOR917824-250MG
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide
Formule: C₉H₁₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707206
Numéro CAS: 446021-73-4