Imprimer
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 712 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02185844
Numéro CAS: 3609-50-5