Imprimer
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917655-1G OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA 148 EUR
APOSOR917655-1G APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999179
Numéro CAS: 4910-04-7