Imprimer
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917546-1G OR917546-250MG
APOSOR917546-1GEA 188 EUR
APOSOR917546-1G APOSOR917546-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445747
Numéro CAS: 71925-11-6