Imprimer
4-(Dimethylamino)phenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917462-25G OR917462-5G
APOSOR917462-25GEA 227 EUR
APOSOR917462-25G APOSOR917462-5G
4-(Dimethylamino)phenol 97%
4-(Dimethylamino)phenol
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01707548
Numéro CAS: 619-60-3