Imprimer
Boc-D-homoserine lactone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917300-1G OR917300-5G
APOSOR917300-1GEA 0 EUR
APOSOR917300-1G APOSOR917300-5G
Boc-D-homoserine lactone 97%
Boc-D-homoserine lactone
Formule: C₉H₁₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037376
Numéro CAS: 67198-86-1