Imprimer
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917191-1G OR917191-250MG
APOSOR917191-1GEA 734 EUR
APOSOR917191-1G APOSOR917191-250MG
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline 95%
4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677755
Numéro CAS: 69876-88-6