Imprimer
1H-Indole-6-acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1H-Indol-6-yl)acetic acid
OR917177-1G OR917177-250MG
APOSOR917177-1GEA 95.7 EUR
APOSOR917177-1G APOSOR917177-250MG
1H-Indole-6-acetic acid 98%
1H-Indole-6-acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09837606
Numéro CAS: 39689-58-2