Imprimer
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917127-1G OR917127-5G
APOSOR917127-1GEA 319 EUR
APOSOR917127-1G APOSOR917127-5G
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile
Formule: C₄H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783068
Numéro CAS: 105-33-9