Imprimer
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-4-(Methylamino)cyclohexanol
OR917120-10G OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA 806 EUR
APOSOR917120-10G APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954372
Numéro CAS: 22348-44-3