Imprimer
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917094-1G OR917094-250MG
APOSOR917094-1GEA 400 EUR
APOSOR917094-1G APOSOR917094-250MG
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864427
Numéro CAS: 13610-81-6