Imprimer
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR917034-10G OR917034-1G OR917034-5G
APOSOR917034-10GEA 177 EUR
APOSOR917034-10G APOSOR917034-1G APOSOR917034-5G
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
Formule: C₇H₇N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699388
Numéro CAS: 104619-51-4