Imprimer
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]-1H-imidazole, 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 321 EUR
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271921
Numéro CAS: 103573-92-8
UN: 3259
ADR: 8,III