Imprimer
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR916987-1G OR916987-5G
APOSOR916987-1GEA 219 EUR
APOSOR916987-1G APOSOR916987-5G
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658462
Numéro CAS: 14271-83-1