Imprimer

2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR916916-1G OR916916-250MG
APOSOR916916-1GEA 435 EUR
APOSOR916916-1G APOSOR916916-250MG
2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
2-Chloro-6-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈ClNO₂
Poids moléculaire: 185.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846167
Numéro CAS: 107485-43-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR