Imprimer
6-Bromo-D-tryptophan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR916897-1G OR916897-250MG OR916897-500MG
APOSOR916897-1GEA 980 EUR
APOSOR916897-1G APOSOR916897-250MG APOSOR916897-500MG
6-Bromo-D-tryptophan 97%
6-Bromo-D-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214434
Numéro CAS: 496930-10-0