Imprimer
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR916853-100MG OR916853-1G OR916853-250MG
APOSOR916853-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR916853-100MG APOSOR916853-1G APOSOR916853-250MG
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703517
Numéro CAS: 70684-82-1