Imprimer
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-((2-Hydroxyethyl)(methyl)amino)benzaldehyde
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 388 EUR
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179.216 g/mol
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963547
Numéro CAS: 1201-91-8