Imprimer
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR916732-1G OR916732-250MG
APOSOR916732-1GEA 661 EUR
APOSOR916732-1G APOSOR916732-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole
Formule: C₄H₃Br₂NS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17168686
Numéro CAS: 1138333-26-2