Boc-d-homoserine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₇NO₅ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12545888 Numéro CAS: 745011-75-0 |