Imprimer
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR916487-1G OR916487-5G
APOSOR916487-1GEA 30.1 EUR
APOSOR916487-1G APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797981
Numéro CAS: 199177-26-9