Imprimer
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 234 EUR
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₃ClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271875
Numéro CAS: 52665-49-3
UN: 3265
ADR: 8,III