Imprimer
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-[(4-Formylphenyl)methyl]-1H-imidazole, 1-(4-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9154-1G OR9154-5G
APOSOR9154-1GEA 343 EUR
APOSOR9154-1G APOSOR9154-5G
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 186.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271920
Numéro CAS: 102432-03-1
UN: 2735
ADR: 8 III