Imprimer
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(3-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9153-1G OR9153-250MG OR9153-50MG
APOSOR9153-1GEA 198 EUR
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG APOSOR9153-50MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Poids moléculaire: 186.21 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (0.1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271917
Numéro CAS: 102432-05-3
UN: 2735
ADR: 8 III