Imprimer
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR915066-1G OR915066-25G OR915066-5G
APOSOR915066-1GEA 69.6 EUR
APOSOR915066-1G APOSOR915066-25G APOSOR915066-5G
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₉NO₄S
Point de fusion: 170…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27926301
Numéro CAS: 61081-34-3
UN: 3272
ADR: 3,III