Imprimer
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 451 EUR
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060824
Numéro CAS: 40702-26-9