1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09701724 Numéro CAS: 85002-74-0 |