Imprimer
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-6-methylpyridin-3-ol
OR914335-1G OR914335-250MG
APOSOR914335-1GEA 116 EUR
APOSOR914335-1G APOSOR914335-250MG
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839298
Numéro CAS: 186593-45-3