Imprimer
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR914259-1G OR914259-250MG OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA 284 EUR
APOSOR914259-1G APOSOR914259-250MG APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16876801
Numéro CAS: 3114-61-2