Imprimer
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylate
OR914109-1G OR914109-250MG OR914109-5G
APOSOR914109-1GEA 78.3 EUR
APOSOR914109-1G APOSOR914109-250MG APOSOR914109-5G
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Methyl 1-(4-bromophenyl)cyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18711569
Numéro CAS: 1236357-65-5