Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR914084-1G OR914084-5G
APOSOR914084-1GEA 244 EUR
APOSOR914084-1G APOSOR914084-5G
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine 97%
1-(2-Hydroxyethyl)-4-isopropylpiperazine
Formule: C₉H₂₀N₂O
Poids moléculaire: 172.268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740831
Numéro CAS: 103069-50-7