(S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-one 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁NOS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08436194 Numéro CAS: 219821-18-8 |