3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀N₂O₃ Poids moléculaire: 182.177 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25121745 Numéro CAS: 25186-40-7 |