Imprimer
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913942-1G OR913942-250MG
APOSOR913942-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913942-1G APOSOR913942-250MG
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride 96%
(S)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12068617
Numéro CAS: 139243-55-3