Imprimer
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913914-1G OR913914-250MG
APOSOR913914-1GEA 886 EUR
APOSOR913914-1G APOSOR913914-250MG
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one 95%
(S)-3,3,6,6-Tetramethyltetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-5(3H)-one
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19382367
Numéro CAS: 156088-45-8