Imprimer
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913879-1G OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA 806 EUR
APOSOR913879-1G APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Formule: C₉H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796591
Numéro CAS: 73058-30-7