Imprimer
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
OR913839-1G OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA 980 EUR
APOSOR913839-1G APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₂
Poids moléculaire: 211.261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263269
Numéro CAS: 1217650-60-6